Anti-GAD1 (isoform GAD67) Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB09109EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09109
Anti-GAD1 (isoform GAD67) Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GAD1 (isoform GAD67)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité