Anti-UHMK1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB09397EA 194 EUR InStock
EVBIEB09397
Anti-UHMK1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UHMK1 (U2AF homology motif (UHM) kinase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité