Anti-HEY2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB10135EA 194 EUR InStock
EVBIEB10135
Anti-HEY2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HEY2 (hes-related family bHLH transcription factor with YRPW motif 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité