Anti-CYP2E1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB10355EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10355
Anti-CYP2E1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYP2E1 (cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité