Anti-Mucin 10/ Prol1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB10617EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10617
Anti-Mucin 10/ Prol1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mucin 10 / Prol1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité