Anti-CD127 / IL7R Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB10965EA 194 EUR InStock
EVBIEB10965
Anti-CD127 / IL7R Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD127 / IL7R
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité