Anti-CCP110 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotechnology
EVBIEB11290EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB11290
Anti-CCP110 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCP110 (centriolar coiled coil protein 110kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité