Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Cytiva
NA9340-1MLEA 663 EUR InStock
NA9340-1ML
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Highly species specific HRP-conjugated antibodies optimized for use with Amersham ECL Western Blotting Detection Reagents.
  • Optimized for use with our range of Amersham ECL Western blotting detection reagents
  • Soluble in cold water and hot water
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2 °C to 8 °C.
Type: Secondary
Antigen: IgG (Rabbit) (rabbit IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité