Anti-His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00205-40EA 169 EUR InStock
GENSA00205-40
Anti-His-Tag Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: His-Tag (His-Tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité