Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00621-10EA 224 EUR InStock
GENSA00621-10 GENSA00621-5
Anti-Streptavidin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Streptavidin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité