Anti-RFP-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00682-40EA 169 EUR InStock
GENSA00682-40
Anti-RFP-tag Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: RFP-tag
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité