Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00702-200EA 571 EUR InStock
GENSA00702-200 GENSA00702-100
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité