Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00730-200EA 602 EUR InStock
GENSA00730-200
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a (Mouse)
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité