Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Genscript
A00865-100 A00865-200 A00865-500
GENSA00865-100EA 302 EUR InStock
GENSA00865-100 GENSA00865-200 GENSA00865-500
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: GST
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité