Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00867-200EA 561 EUR InStock
GENSA00867-200
Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: GST
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité