Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA00875-40EA 169 EUR InStock
GENSA00875-40
Anti-NWSHPQFEK Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Tag
Antigen: NWSHPQFEK
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG (Rabbit)
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité