Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA01244-100EA 481 EUR InStock
GENSA01244-100
Anti-HA tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité