Anti-TUBA Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA01410-100EA 410 EUR InStock
GENSA01410-100
Anti-TUBA Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: TUBA (tubulin, alpha)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité