Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA01429-100EA 254 EUR InStock
GENSA01429-100
Anti-DYKDDDDK Tag Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: DYKDDDDK Tag (DYKDDDDK tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité