Anti-beta-Amyloid Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA01567-40EA 188 EUR InStock
GENSA01567-40
Anti-beta-Amyloid Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ?-amyloid
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité