Anti-HSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C7B4]
Fournisseur: GenScript Biotech
GENSA01731-40EA 188 EUR InStock
GENSA01731-40
Anti-HSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C7B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSA
Clonality: monoclonal
Clone: 2C7B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité