Anti-NWSHPQFEK Tag Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Genscript
A01732-100 A01732-200
GENSA01732-100EA 550 EUR InStock
GENSA01732-100 GENSA01732-200
Anti-NWSHPQFEK Tag Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Tag
Antigen: NWSHPQFEK Tag
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité