Anti-5-Methylcytosine (162 33 D3) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
NA81-50EA 744 EUR InStock
NA81-50
Anti-5-Methylcytosine (162 33 D3) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 5-Methylcytosine (162 33 D3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité