Anti-alpha-Actin (1A4) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
113200-500EA 801 EUR InStock
113200-500
Anti-alpha-Actin (1A4) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: alpha-Actin (1A4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité