Anti-ANGPT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
176002-50EA 723 EUR InStock
176002-50
Anti-ANGPT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ANGPT2 (angiopoietin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité