Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FMC75]
Fournisseur: Oncogene
208912-50EA 782 EUR InStock
208912-50
Anti-CALR Mouse Monoclonal Antibody [clone: FMC75]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALR (calreticulin)
Clonality: monoclonal
Clone: FMC75
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité