Anti-CD54 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15.2]
Fournisseur: Oncogene
217605-100EA 650 EUR InStock
217605-100
Anti-CD54 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD54 (15.2)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité