Anti-COL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
234196-500EA 857 EUR InStock
234196-500
Anti-COL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL10 (collagen, type X)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité