Anti-C-Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
235752-1EA 251 EUR InStock
235752-1
Anti-C-Reactive Protein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C-Reactive Protein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité