Anti-Dopamine D 4 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
324405-100EA 782 EUR InStock
324405-100
Anti-Dopamine D 4 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dopamine D 4 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité