Anti-Factor B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
341272-2EA 381 EUR InStock
341272-2
Anti-Factor B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Factor B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité