Anti-Fodrin (Fod009) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
344050-50EA 821 EUR InStock
344050-50
Anti-Fodrin (Fod009) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fodrin (Fod009)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité