Anti-GSK3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D3]
Fournisseur: Oncogene
361527-1EA 875 EUR InStock
361527-1
Anti-GSK3B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSK3B (glycogen synthase kinase 3 beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 2D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité