Anti-G q alpha- and Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
371751-50EA 951 EUR InStock
371751-50
Anti-G q alpha- and Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: G q alpha- and
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité