Anti-Hsp70 (C92F3A-5) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]
Fournisseur: Oncogene
386032-50EA 723 EUR InStock
386032-50
Anti-Hsp70 (C92F3A-5) Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hsp70 (C92F3A-5)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité