Anti-Hsp90 (AC88) Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC88]
Fournisseur: Oncogene
386040-50EA 723 EUR InStock
386040-50
Anti-Hsp90 (AC88) Mouse Monoclonal Antibody [clone: AC88]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hsp90 (AC88)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité