Anti-Integrin alpha IIb Mouse Monoclonal Antibody [clone: 283.16B7]
Fournisseur: Oncogene
407313-100EA 723 EUR InStock
407313-100
Anti-Integrin alpha IIb Mouse Monoclonal Antibody [clone: 283.16B7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha IIb
Clonality: monoclonal
Clone: 283.16B7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité