Anti-KDEL (10C3) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
420400-50EA 723 EUR InStock
420400-50
Anti-KDEL (10C3) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDEL (10C3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité