Anti-HOCl-Oxidized Low Density Lipoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
428035-100EA 731 EUR InStock
428035-100
Anti-HOCl-Oxidized Low Density Lipoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOCl-Oxidized Low Density Lipoprotein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité