Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr 202 /Tyr 204 ) (12D4) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
442706-1EA 903 EUR InStock
442706-1
Anti-MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr 202 /Tyr 204 ) (12D4) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP Kinase ERK1/ERK2 (pThr 202 /Tyr 204 ) (12D4)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité