Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
454582-10EA 875 EUR InStock
454582-10
Anti-NMDAR 2B (984-1104) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NMDAR 2B (984-1104)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité