Anti-Phosphotyrosine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
525290-100EA 782 EUR InStock
525290-100
Anti-Phosphotyrosine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphotyrosine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité