Anti-PAI-1 (MA-33H1F7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MA-33H1F7]
Fournisseur: Oncogene
528217-100EA 686 EUR InStock
528217-100
Anti-PAI-1 (MA-33H1F7) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MA-33H1F7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAI-1 (MA-33H1F7)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité