Anti-Rab9 (mab9) Mouse Monoclonal Antibody [clone: mab9]
Fournisseur: Oncogene
552101-100EA 821 EUR InStock
552101-100
Anti-Rab9 (mab9) Mouse Monoclonal Antibody [clone: mab9]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Rab9 (mab9)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité