Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
574597-1EA 549 EUR InStock
574597-1
Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité