Anti-Trypsin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
650297-1EA 857 EUR InStock
650297-1
Anti-Trypsin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Trypsin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité