Anti-A20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]
Fournisseur: Oncogene
AM63-100EA 821 EUR InStock
AM63-100
Anti-A20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 59A426]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: A20
Clonality: monoclonal
Clone: 59A426
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité