Anti-Actin (Ab-1) (JLA20) Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Oncogene
CP01-1EA 705 EUR InStock
CP01-1
Anti-Actin (Ab-1) (JLA20) Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Actin (Ab-1) (JLA20)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité