Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) (PAb419) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb419]
Fournisseur: Oncogene
DP01-100EA 762 EUR InStock
DP01-100
Anti-SV40 T Antigen (Ab-1) (PAb419) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb419]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SV40 T Antigen (Ab-1) (PAb419)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité