Anti-SV40 T Antigen (Ab-2) (PAb416) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb416]
Fournisseur: Oncogene
DP02-200EA 775 EUR InStock
DP02-200
Anti-SV40 T Antigen (Ab-2) (PAb416) Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb416]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SV40 T Antigen (Ab-2) (PAb416)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité